Läs mer
Algestone Acetophenide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Algestone Acetophenide |
| Kvantitet | 5 g |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Formel vikt | 448.2614 |
| Molekylvikt (g/mol) | 448.59, 448.60 |
| InChI-nyckel | AHBKIEXBQNRDNL-JRLVXNONSA-N |
| LEDER | CC(=O)[C@@]12OC(C)(O[C@@H]1C[C@H]1C3CCC4=CC(=O)CCC4(C)[C@H]3CCC21C)C1=CC=CC=C1 |
| IUPAC-namn | (2S,4R,8S,12S)-8-acetyl-6,9,13-trimethyl-6-phenyl-5,7-dioxapentacyclo[10.8.0.0²,⁹.0⁴,⁸.0¹³,¹⁸]icos-17-en-16-one |