missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Algestone Acetophenide, TRC

Produktkod. 17960655
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17960655 1 g
17913075 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17960655 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5320401G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 24356-94-3
Molekylformel C29 H36 O4
Synonym Pregn-4-ene-3,20-dione, 16,17-[[(1R)-1-phenylethylidene]bis(oxy)]-, (16α)-∣Pregn-4-ene-3,20-dione, 16,17-[(1-phenylethylidene)bis(oxy)]-, [16α(R)]-∣Pregn-4-ene-3,20-dione, 16α,17-dihydroxy-, cyclic acetal with acetophenone, (R)- (8CI)∣2H-Naphth[1',2':6,7]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregn-4-ene-3,20-dione deriv.∣Algestone acetophenide∣Alphasone acetophenide∣Deladroxone∣Dihydroxyprogesterone acetophenide∣Droxone∣Neolutin Depositum∣P-DHP∣ZK 9349∣2H-Naphth[1',2':6,7]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregn-4-ene-3,20-dione deriv.∣Algestone acetophenide∣Alphasone acetophenide∣Deladroxone∣Dihydroxyprogesterone acetophenide∣Droxone∣Neolutin Depositum∣P-DHP∣ZK 9349∣Pregn-4-ene-3,20-dione, 16,17-[[(1R)-1-phenylethylidene]bis(oxy)]-, (16alpha)-∣Pregn-4-ene-3,20-dione, 16,17-[(1-phenylethylidene)bis(oxy)]-, [16alpha(R)]-∣Pregn-4-ene-3,20-dione, 16alpha,17-dihydroxy-, cyclic acetal with acetophenone, (R)- (8CI)

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Algestone Acetophenide
Kvantitet 1 g
Frakt skick Room Temperature
Formel vikt 448.2614
Molekylvikt (g/mol) 448.59
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.