Läs mer
Algestone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Algestone |
| Analyt- eller komponentnamn | Algestone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O4/c1-12(22)21(25)18(24)11-17-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)16(15)7-9-20(17,21)3/h10,15-18,24-25H,4-9,11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18-,19+,20+,21-/m1/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 500 mg |
| Formel vikt | 346.2144 |
| Procent renhet | >95% |