Läs mer
Gibco™ AlgiMatrix™ 24-brunnars, 3D-kultursystem, plattbottnad mikroplatta
Kvantitet:
1 x 24 brunnsplatta
4 x 24 brunnar plattor
Antal Wells:
24
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
De Algimatrix™ 3D Culture System tillhandahåller en tredimensionell matris som har potential att skapa cellodlingsförhållanden som närmare återspeglar normal cellmorfologi och beteende. Det har relevans för både akademiska och industriella forskare som vill odla hepatocyter och andra sfäriodbildande celler. Algimatrix™ alginatsvamp tillhandahålls i ett format med 24 brunnar som passar bra in i arbetsflödet för användare med både lägre och högre genomströmning. Den större brunnsstorleken möjliggör tillväxt av fler celler för nedströmsapplikationer såsom transfektion.
Specifikationer
Specifikationer
| Lock | Med lock |
| Innehåll och lagring | Högre trovärdighet, djurfri ställning för 3D-cellkultur som efterliknar in vivo-förhållanden. Mer konsekventa resultat än matriser från djur. Klar att använda, förvaras i rumstemperatur och stabil upp till 18 månader. Protokoll tillgängliga. |
| Förpackning | 4 pack |
| Produktlinje | Algimatrix |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| Antal Wells | 24 |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | AlgiMatrix 3D-kultursystem |
| Well Shape | Platt botten (F-brunn) |
| Visa mer |