Läs mer
Gibco™ AlgiMatrix™ 96-brunnar, 3D-kultursystem, plattbottnad mikroplatta
Kvantitet:
1 x 96 brunnsplatta
5 x 96 brunnar plattor
Antal Wells:
96
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
AlgiMatrix™ 3D Culture System är den första användarvänliga, icke-djurbaserade bioställningen för tredimensionell (3D) cellodling. AlgiMatrix™ 3D Culture System skapar ett cellodlingsmodellsystem som närmare återspeglar normal cellmorfologi och beteende, för att möta forskarnas krav på 3D-cellodling inom områden som toxikologi, läkemedelsutveckling, cancer- och stamcellsforskning, utveckling och morfogenes, vävnads- och organteknik, hjärtsjukdomar, diabetes och Alzheimers sjukdom.
AlgiMatrix™ 3D Culture System levereras i ett format med 96 brunnar som passar väl in i arbetsflödet för användare med både lägre och högre genomströmning. Forskare kan inokulera celler direkt i de sterila mikrotiterplattorna förladdade med lyofiliserad alginatsvamp, utan att några förbehandlingar eller förberedelser krävs. Kombinationen av bekvämlighet, hög kapacitet och mikroskopisk visualisering gör AlgiMatrix™ 3D Culture System en idealisk lösning för breda tillämpningar för grundforskning och läkemedelsupptäckt.
Applikationer :
AlgiMatrix™ 3D Culture System är lämpligt för många cellbaserade screening-, läkemedelsupptäckts- och humana cellterapiprocedurer, inklusive Multicellular Tumor Spheroid Assays (MCTS), 1 hepatocyt 2-4 och kardiomyocytorganogenesstudier, 5 samodlingsstudier, 6 high-throughput läkemedelsscreeningsanalyser, 1 och 3differentiering av embryonala stamceller. 7 Varje lot är prestanda- och kvalitetstestade i en cellbaserad toxicitetsanalys.
Förvaring :
Rumstemperatur.
Referenser :
1. Kunz-Schughart, L., et al., (2004) J Biomolec Screening 9, 273.
2. Dvir-Ginzberg, M., et al. (2003) Tissue Engineering 9, 757.
3. Elkayam, T., et al. (2006) Tissue Engineering 12, 1357.
4. Kedem, A., et al. (2005) Tissue Engineering 11, 715.
5. Dar, A., et al. (2002) Bioteknik& Bioteknik 80, 305.
6. Kim, J. (2005) Seminars in Cancer Biology 15, 365.
7. Gerecht-Nir, S., et al. (2004) Bioteknik& Bioteknik 88, 313.
AlgiMatrix™ 3D Culture System levereras i ett format med 96 brunnar som passar väl in i arbetsflödet för användare med både lägre och högre genomströmning. Forskare kan inokulera celler direkt i de sterila mikrotiterplattorna förladdade med lyofiliserad alginatsvamp, utan att några förbehandlingar eller förberedelser krävs. Kombinationen av bekvämlighet, hög kapacitet och mikroskopisk visualisering gör AlgiMatrix™ 3D Culture System en idealisk lösning för breda tillämpningar för grundforskning och läkemedelsupptäckt.
Applikationer :
AlgiMatrix™ 3D Culture System är lämpligt för många cellbaserade screening-, läkemedelsupptäckts- och humana cellterapiprocedurer, inklusive Multicellular Tumor Spheroid Assays (MCTS), 1 hepatocyt 2-4 och kardiomyocytorganogenesstudier, 5 samodlingsstudier, 6 high-throughput läkemedelsscreeningsanalyser, 1 och 3differentiering av embryonala stamceller. 7 Varje lot är prestanda- och kvalitetstestade i en cellbaserad toxicitetsanalys.
Förvaring :
Rumstemperatur.
Referenser :
1. Kunz-Schughart, L., et al., (2004) J Biomolec Screening 9, 273.
2. Dvir-Ginzberg, M., et al. (2003) Tissue Engineering 9, 757.
3. Elkayam, T., et al. (2006) Tissue Engineering 12, 1357.
4. Kedem, A., et al. (2005) Tissue Engineering 11, 715.
5. Dar, A., et al. (2002) Bioteknik& Bioteknik 80, 305.
6. Kim, J. (2005) Seminars in Cancer Biology 15, 365.
7. Gerecht-Nir, S., et al. (2004) Bioteknik& Bioteknik 88, 313.
Specifikationer
Specifikationer
| Lock | Med lock |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Förpackning | 5/Pk. |
| Produktlinje | Algimatrix |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | AlgiMatrix 3D-kultursystem |
| Well Shape | Platt botten (F-brunn) |
| Visa mer |