Läs mer
Gibco™ AlgiMatrix™ 6-brunnar, 3D-kultursystem, plattbottnad mikroplatta
Produktkod. 10360684
Kvantitet:
1 x 6 brunnsplatta
4 x 6 brunnar plattor
Antal Wells:
6
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10360684
Brand: Gibco™ A1098201
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Färg: Klar; Sterilitet: Steril; Lock: Med lock
AlgiMatrix™ 3D Culture System 6 brunnsplatta är ett användarvänligt djur– gratis bioställning tillgänglig för utveckling av högtrogna cellodlingsmodeller som är mer förutsägande för sjukdomstillstånd och läkemedelssvar. AlgiMatrix™ svampar är formulerade med råmaterial av farmaceutisk kvalitet från brunt tång. Dess rena, kemiskt definierade och giftfria makroporösa struktur förbättrade lot-to-lot-konsistensen, överlägsen cellbelastning och utmärkt näringstillförsel, utan skador på celler. De AlgiMatrix™ svampen är biologiskt nedbrytbar och är stabil vid rumstemperatur.
De AlgiMatrix™ 3D Culture System är lämpligt för ett brett spektrum av procedurer; inklusive multicellulära tumörsfäroidanalyser (MCTS), organogenesstudier av hepatocyter och kardiomyocyter, samodlingsstudier och screeninganalyser för läkemedel med hög genomströmning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Lock Med lock
Innehåll och lagring Innehåller 1 x 6 brunnar AlgiMatrix™ platta och 50 ml förstärkningsbuffert. Förvara i rumstemperatur, 15-30° C
Produktlinje Algimatrix
Färg Klart
Produkttyp Mikroplatta
Antal Wells 6
Sterilitet Sterila
Ytbehandling AlgiMatrix 3D-kultursystem
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Inkluderar 1 x 6-brunnars AlgiMatrix-platta och 50 mL Firming Buffer
Renhet eller kvalitetsklass Cellkulturkvalitet
Kvantitet 1 x 6 brunnsplatta