Läs mer
Gibco™ AlgiMatrix™ 6-brunnar, 3D-kultursystem, plattbottnad mikroplatta
Kvantitet:
1 x 6 brunnsplatta
4 x 6 brunnar plattor
Antal Wells:
6
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
AlgiMatrix™ 3D Culture System 6 brunnsplatta är ett användarvänligt djur– gratis bioställning tillgänglig för utveckling av högtrogna cellodlingsmodeller som är mer förutsägande för sjukdomstillstånd och läkemedelssvar. AlgiMatrix™ svampar är formulerade med råmaterial av farmaceutisk kvalitet från brunt tång. Dess rena, kemiskt definierade och giftfria makroporösa struktur förbättrade lot-to-lot-konsistensen, överlägsen cellbelastning och utmärkt näringstillförsel, utan skador på celler. De AlgiMatrix™ svampen är biologiskt nedbrytbar och är stabil vid rumstemperatur.
De AlgiMatrix™ 3D Culture System är lämpligt för ett brett spektrum av procedurer; inklusive multicellulära tumörsfäroidanalyser (MCTS), organogenesstudier av hepatocyter och kardiomyocyter, samodlingsstudier och screeninganalyser för läkemedel med hög genomströmning.
De AlgiMatrix™ 3D Culture System är lämpligt för ett brett spektrum av procedurer; inklusive multicellulära tumörsfäroidanalyser (MCTS), organogenesstudier av hepatocyter och kardiomyocyter, samodlingsstudier och screeninganalyser för läkemedel med hög genomströmning.
Specifikationer
Specifikationer
| Lock | Med lock |
| Innehåll och lagring | Innehåller 4 x 6 brunnar AlgiMatrix-platta och 50 ml uppstramande buffert. Förvara i rumstemperatur 15-30 °C |
| Produktlinje | Algimatrix |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| Antal Wells | 6 |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | AlgiMatrix 3D-kultursystem |
| Well Shape | Platt botten (F-brunn) |
| Renhet eller kvalitetsklass | Cellkulturkvalitet |
| Visa mer |