Läs mer
Gibco™ AlgiMatrix™ 96-brunnar, 3D-kultursystem, plattbottnad mikroplatta
Produktkod. p-9045060
Kvantitet:
1 x 96 brunnsplatta
5 x 96 brunnar plattor
Antal Wells:
96
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10699353
Brand: Gibco™ 12684015
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Färg: Klar; Sterilitet: Steril; Lock: Med lock
AlgiMatrix™ 3D Culture System är den första användarvänliga, icke-djurbaserade bioställningen för tredimensionell (3D) cellodling. AlgiMatrix™ 3D Culture System skapar ett cellodlingsmodellsystem som närmare återspeglar normal cellmorfologi och beteende, för att möta forskarnas krav på 3D-cellodling inom områden som toxikologi, läkemedelsutveckling, cancer- och stamcellsforskning, utveckling och morfogenes, vävnads- och organteknik, hjärtsjukdomar, diabetes och Alzheimers sjukdom.
AlgiMatrix™ 3D Culture System levereras i ett format med 96 brunnar som passar väl in i arbetsflödet för användare med både lägre och högre genomströmning. Forskare kan inokulera celler direkt i de sterila mikrotiterplattorna förladdade med lyofiliserad alginatsvamp, utan att några förbehandlingar eller förberedelser krävs. Kombinationen av bekvämlighet, hög kapacitet och mikroskopisk visualisering gör AlgiMatrix™ 3D Culture System en idealisk lösning för breda tillämpningar för grundforskning och läkemedelsupptäckt.
Applikationer :
AlgiMatrix™ 3D Culture System är lämpligt för många cellbaserade screening-, läkemedelsupptäckts- och humana cellterapiprocedurer, inklusive Multicellular Tumor Spheroid Assays (MCTS), 1 hepatocyt 2-4 och kardiomyocytorganogenesstudier, 5 samodlingsstudier, 6 high-throughput läkemedelsscreeningsanalyser, 1 och 3differentiering av embryonala stamceller. 7 Varje lot är prestanda- och kvalitetstestade i en cellbaserad toxicitetsanalys.
Förvaring :
Rumstemperatur.
Referenser :
1. Kunz-Schughart, L., et al., (2004) J Biomolec Screening 9, 273.
2. Dvir-Ginzberg, M., et al. (2003) Tissue Engineering 9, 757.
3. Elkayam, T., et al. (2006) Tissue Engineering 12, 1357.
4. Kedem, A., et al. (2005) Tissue Engineering 11, 715.
5. Dar, A., et al. (2002) Bioteknik& Bioteknik 80, 305.
6. Kim, J. (2005) Seminars in Cancer Biology 15, 365.
7. Gerecht-Nir, S., et al. (2004) Bioteknik& Bioteknik 88, 313.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Lock Med lock
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Förpackning 1 förpackning
Produktlinje Algimatrix
Färg Klart
Produkttyp Mikroplatta
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila
Ytbehandling AlgiMatrix 3D-kultursystem
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Antal per förpackning 1/Pk.
Renhet eller kvalitetsklass Cellkulturkvalitet
Kvantitet 1 x 96 brunnsplatta