Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Alginsyra
Produktkod. 10521311 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10521311 100 g Plastflaska 100g
10207463 500 g Plastflaska 500g
10155263 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10521311 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 270581000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.85 SEK
    503.65 SEK / 100g
    Save 57.20 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
CAS: 9005-32-7 | (C6H8O7)A(C6H8O7)B
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9005-32-7
Molekylformel (C6H8O7)A(C6H8O7)B
MDL-nummer MFCD00081309
Synonym 2r,3r,4r,5s,6s-3-2r,3s,4r,5s,6s-6-carboxy-3,4-dihydroxy-5-methoxyoxan-2-yl oxy-4,5-dihydroxy-6-methyloxane-2-carboxylic acid
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alginic acid
Smältpunkt >300 °C
Färg Beige till Vit
Tändningsrester 4% max.
Förlust vid torkning 15% max. (2 g, 105 °C, 4 timmar)
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 100 g
Merck Index 15,235
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lätt löslig i varmt vatten; olöslig i organiska lösningsmedel; löser sig långsamt i lösningar av natriumkarbonat, natriumhydroxid och trinatriumfosfat
Procent renhet 19 till 25 % (karboxylgrupper) (på torkat ämne)
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.