Läs mer
Alginsyra, MP Biomedicals
Produktkod. 11434751 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11434751 500 g 500g
11414751 100 g 100g
11424751 250 g 250g
11444751 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11434751 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215472290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1585.00 SEK
    1507.28 SEK / 500g
    Save 77.72 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 9005-32-7
Molekylformel (C6H8O7)A(C6H8O7)B
Synonym 2r,3r,4r,5s,6s-3-2r,3s,4r,5s,6s-6-carboxy-3,4-dihydroxy-5-methoxyoxan-2-yl oxy-4,5-dihydroxy-6-methyloxane-2-carboxylic acid
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alginic Acid
Namnnotering Källa: tång
Färg Vitt till gult
Analysprocentintervall >98%
Kvantitet 500 g
Fysisk form Pulver