Läs mer
Alginic acid sodium salt, high viscosity
Produktkod. p-7042254
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
Produktkod. 15474369
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J61887.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
En gelande polysackarid extraherad från jättebrunt tång, användbar i viskositetsstudier
En gelande polysackarid extraherad från jättebrunt tång, användbar i viskositetsstudier Alginsyranatriumsalt används allmänt inom livsmedelsindustrin som smaklöst gummi, vilket ökar viskositeten och som emulgeringsmedel. Den finner användning som förtjockningsmedel för reaktiva färgämnen, som används i textil screentryck och mattstråletryck. Det används matsmältningsbesvär tabletter och beredning av tandavtryck. Som en polymer kombineras den med kitosan för att syntetisera en biologiskt nedbrytbar porös ställning, som är användbar för vävnadstekniska tillämpningar. Det fungerar som en livsmedelstillsats och är involverat i produktionen av gelliknande livsmedel som bagare. Det används som förtjockningsmedel för reaktiva färgämnen i textil screentryck och mattstråletryck. Det används också som inkapslande medel för mikropartiklar av beta-galaktosidae och vid framställning av alginathydrogeler med avstämbara mekaniska egenskaper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
En gelande polysackarid extraherad från jättebrunt tång, användbar i viskositetsstudier Alginsyranatriumsalt används allmänt inom livsmedelsindustrin som smaklöst gummi, vilket ökar viskositeten och som emulgeringsmedel. Den finner användning som förtjockningsmedel för reaktiva färgämnen, som används i textil screentryck och mattstråletryck. Det används matsmältningsbesvär tabletter och beredning av tandavtryck. Som en polymer kombineras den med kitosan för att syntetisera en biologiskt nedbrytbar porös ställning, som är användbar för vävnadstekniska tillämpningar. Det fungerar som en livsmedelstillsats och är involverat i produktionen av gelliknande livsmedel som bagare. Det används som förtjockningsmedel för reaktiva färgämnen i textil screentryck och mattstråletryck. Det används också som inkapslande medel för mikropartiklar av beta-galaktosidae och vid framställning av alginathydrogeler med avstämbara mekaniska egenskaper.
Löslighet
Lösligt i vatten. Olösligt i alkohol, kloroform och eter.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9005-38-3
Molekylformel (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
MDL-nummer MFCD00081310
Synonym Algin; Sodium alginate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alginic acid sodium salt
Namnnotering high viscosity
Färg Vitt
Kvantitet 100 g
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,241
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol,chloroform and ether.
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.