Läs mer
Alginsyra, natriumsalt, låg viskositet, MP Biomedicals
Produktkod. 11414761 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11414761 250 g 250g
11424761 500 g 500g
11434761 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11414761 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215472583
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Källa: kelp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9005-38-3
Molekylformel (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
Synonym Sodium alginate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alginic Acid, Sodium Salt, Low Viscosity
Namnnotering Viscosity (1% aq. solution): <300cps
Färg Vit till grädde
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall >98%
Linjär formel (C6H7O6Na)n