Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alginic Acid, Sodium Salt, Low Viscosity |
| Namnnotering | Viskositet (1 % vattenlösning): <300 cps |
| CAS | 9005-38-3 |
| Färg | Vit till grädde |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 100 g |
| Analysprocentintervall | >98% |
| Molekylformel | (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa |
| Linjär formel | (C6H7O6Na)n |
| Synonym | Sodium alginate |