Läs mer
Alginsyra, natriumsalt, låg viskositet
Beskrivning
En gelande polysackarid extraherad från jättebrunt tång, den är användbar i viskositetsstudier. Alginsyranatriumsalt används i stor utsträckning inom livsmedelsindustrin som smaklöst gummi som förbättrar viskositeten och fungerar som ett emulgeringsmedel. Den finner användning som ett förtjockningsmedel för reaktiva färgämnen som används i textil screentryck och jet-tryckning av mattor. Det används som tabletter med matsmältningsbesvär och för beredning av tandavtryck. Som en polymer kombineras den med kitosan för att syntetisera en biologiskt nedbrytbar porös ställning som är användbar för vävnadstekniska tillämpningar. Det fungerar som en livsmedelstillsats och används vid tillverkning av gelliknande livsmedel som bakning. Det används också för inkapsling av mikropartiklar av beta-galaktosidae och vid framställning av alginathydrogeler med avstämbara mekaniska egenskaper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alginic acid sodium salt |
| Namnnotering | Låg viskositet |
| Merck Index | 14,241 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. Olöslig i alkohol, kloroform och eter. |
| Kvantitet | 100 g |
| Känslighet | Hygroskopisk |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.