Läs mer
Alginsyra, natriumsalt, medelviskositet, MP Biomedicals
Produktkod. 11494751 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494751 1 kg 1kg
11464751 100 g 100g
11474751 250 g 250g
11484751 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11494751 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215472491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6260.00 SEK
    5959.00 SEK / 1kg
    Save 301.00 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Källa: kelp
Kemiska identifierare
CAS 9005-38-3
Molekylformel (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
Synonym Sodium alginate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alginic Acid, Sodium Salt, Medium Viscosity
Namnnotering Viskositet (1 % vattenlösning): 600–900 cps
Färg Vit till grädde
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall >98%
Linjär formel (C6H7O6Na)n