Läs mer
Alginic Acid Sodium Salt, Technical Grade, TRC
Produktkod. 17938134
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17938134 100 g
17949104 5 g
17917184 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17938134 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA533005100G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9005-38-3
Molekylformel (C6 H7 O6 Na)n
Molekylvikt (g/mol) 216.12
Synonym Algin, Sodium alginate
IUPAC-namn sodium;(2S,3S,4S,5S,6R)-3,4,5,6-tetrahydroxyoxane-2-carboxylate
LEDER [C@@H]1([C@@H]([C@H](O[C@H]([C@H]1O)O)C(=O)[O-])O)O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium alginate
Kvantitet 100 g
InChI formel InChi=1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);/q;+1/p-1/t1-,2-,3-,4?,6+;/m0./s1