Läs mer
Alginic acid sodium salt, very low viscosity
Produktkod. 11428497
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
Produktkod. 11428497
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18565.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 9005-38-3 | (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
Det är ett hematologiskt medel, läkemedel som verkar på blod och blodbildande organ och de som påverkar det hemostatiska systemet. natriumalginat har använts vid varplimning, packning och tryckning. Vid tryckning är det en idealisk typ av material med breda tillämpningar i bomull, ull, siden och syntetfiber. Natriumalginat används ofta i livsmedelsindustrin, som det är huvudmaterialet i tång, syntetiska druvor och syntetiska körsbär, det tas som stabilisator för glass och glassbar på grund av dess täta organisation och långsamma lösningshastighet. Det är också huvudmaterialet i det läckra kalla pulvret och geléen. Som en stabilisator av kakan (som kakor, bröd, fina torkade nudlar, choklad) och en polering av bröd, kan natriumalginat hålla kakorna sötdoftande och undvika att falla i bitar, och göra nudeln slät och minska brytningsförhållandet för nudlar och fragmentering av bröd. Natriumalginat är också ett bra förtjockningsmedel av sylt, chilisås, gelé, tomatketchup, fiskpasta, pudding och salladsarom.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9005-38-3
Molekylformel (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
MDL-nummer MFCD00081310
Synonym Algin; Polymannuronic acid sodium salt
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alginic acid sodium salt
Namnnotering very low viscosity
Merck Index 14,241
Löslighetsinformation Soluble in water.
Kvantitet 500 g
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.