Läs mer
Algininsyra
Produktkod. 11478207
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11478207 2500 g 2500g
11458207 100 g 100g
11468207 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11478207 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17582.0E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 9005-32-7 | (C6H8O7)A(C6H8O7)B
En rakkedjig, hydrofil, kolloidal polyuronsyra Alginsyra används som en prekursor för framställning av natriumalginat, kaliumalginat och kalciumalginat, som finner användning inom olika industrier såsom livsmedel, textiltryck och läkemedel. Det fungerar som en tillsats i uttorkade produkter som bantningshjälpmedel. Det används också vid tillverkning av papper och textilier. Det är aktivt involverat i vattentätning, brandskyddande tyger. Det används som förtjockningsmedel i drycker, glass och kosmetika. Det spelar en viktig roll som råmaterial för syntesen av propylenglykolalginat och polysackaridsulfat. Det är också användbart för att behandla och rena avloppsvatten med stark absorptionsförmåga.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 9005-32-7
Molekylformel (C6H8O7)A(C6H8O7)B
MDL-nummer MFCD00081309
Synonym 2r,3r,4r,5s,6s-3-2r,3s,4r,5s,6s-6-carboxy-3,4-dihydroxy-5-methoxyoxan-2-yl oxy-4,5-dihydroxy-6-methyloxane-2-carboxylic acid
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Alginic acid
Smältpunkt >300 °C
Merck Index 14,242
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Kvantitet 2500 g
Känslighet Hygroskopisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.