Läs mer
Lauda™ Algizid Aquastab
Produktkod. 15525590
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15525590 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 15525590 Leverantör Lauda™ Leverantörsnummer LZB 929
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Algizid Aquastab för algkontroll i vattenbad.
  • Mycket effektivt algbekämpningsmedel endast för användning med vatten i badtermostater
  • Med detta medium hålls vattnets bakteriostatiska och fungistatiska stress låg
Specifikationer
Färg Blå, klar
Beskrivning Sammansättning: 2% poly(dimetylimino)-2-hydroxi-1,3-propandiylklorid
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Temperaturområde 5 ° C till 90 ° C
Produktbeteckning
  • Algizid Aquastab
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe förfarligt avfall..