Läs mer
Alibendol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alibendol |
| CAS | 26750-81-2 |
| Molekylformel | C13H17NO4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-3-methoxy-5-(2-propen-1-yl)benzamide, 5-Allyl-2-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-m-anisamide, Cebera, EB 1856, FC 54, H 3774 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO4/c1-3-4-9-7-10(13(17)14-5-6-15)12(16)11(8-9)18-2/h3,7-8,15-16H,1,4-6H2,2H3,(H,14,17) |
| LEDER | COc1cc(CC=C)cc(C(=O)NCCO)c1O |
| IUPAC-namn | 2-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-3-methoxy-5-prop-2-enylbenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 251.28 |
| Formel vikt | 251.1158 |