Läs mer
Thermo Scientific™ aLICator LIC Cloning and Expression Kit 1 (omärkt)
Produktkod. 11981411 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
20 reaktioner
Förpackningsstorlek:
20 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11981411 20 reaktioner 20 reaktioner
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11981411 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K1241
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Få snabb och effektiv ligeringsoberoende kloning och snäv reglering av genuttryck i E. coli. med detta klonings- och uttryckssystem.
aLICator LIC Cloning and Expression System är designat för snabb och effektiv ligeringsoberoende kloning och tät reglering av genuttryck i E. coli . PLATE-bakteriella expressionsvektorerna är designade för höga nivåer av målproteinexpression i samverkan med minimal bakgrundsexpression (oinducerad), vilket tillåter expression av proteiner som är toxiska för E. coli- celler. För att effektivisera och underlätta processen att infoga kloning i expressionsvektorn, aLICator Systemet använder riktad LIC-kloningsteknik, en snabb procedur som ger hög kloningseffektivitet.
Det hårt reglerade uttrycket och snabba, effektiva riktade kloningen gör att aLICator LIC Cloning and Expression System det bästa valet för rutinmässig och toxisk genkloning och uttryck i E. coli .
Höjdpunkter
  • Högeffektiv LIC-kloning
  • Stram kontroll av genuttryck
  • Uttryck med hög avkastning
  • Mångsidigt -taggat eller olagrat proteinuttryck med alternativ för att ta bort taggar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antibiotikaresistens bakterie Ampicillin (AmpR)
Kloningsmetod LIC Kloning
Formatera Sats
Provtyp PCR-produkter
För användning med (applikation) PCR-kloning
Produktlinje aLICator
Produkttyp Kit för kloning och uttryck
Promotor T7
Protein Tag Otaggad
Kvantitet 20 reaktioner
Vektor tallrik