Läs mer
Thermo Scientific™ aLICator LIC Cloning and Expression Kit 3 (C-terminal His-tag)
Produktkod. 11901421 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
20 reaktioner
Förpackningsstorlek:
20 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11901421 20 reaktioner 20 reaktioner
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11901421 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K1261
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-02-2027
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Få snabb och effektiv ligeringsoberoende kloning och snäv reglering av genuttryck i E. coli. med detta klonings- och uttryckssystem.
aLICator LIC Cloning and Expression System är designat för snabb och effektiv ligeringsoberoende kloning och tät reglering av genuttryck i E. coli . PLATE-bakteriella expressionsvektorerna är designade för höga nivåer av målproteinexpression i samverkan med minimal bakgrundsexpression (oinducerad), vilket tillåter expression av proteiner som är toxiska för E. coli- celler. För att effektivisera och underlätta processen att infoga kloning i expressionsvektorn, aLICator Systemet använder riktad LIC-kloningsteknik, en snabb procedur som ger hög kloningseffektivitet.
Det hårt reglerade uttrycket och snabba, effektiva riktade kloningen gör att aLICator LIC Cloning and Expression System det bästa valet för rutinmässig och toxisk genkloning och uttryck i E. coli .
Höjdpunkter
  • Högeffektiv LIC-kloning
  • Stram kontroll av genuttryck
  • Uttryck med hög avkastning
  • Mångsidigt -taggat eller olagrat proteinuttryck med alternativ för att ta bort taggar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antibiotikaresistens bakterie Ampicillin (AmpR)
Kloningsmetod LIC Kloning
Formatera Sats
Provtyp PCR-produkter
För användning med (applikation) PCR-kloning
Antal reaktioner 20 reaktioner
Produktlinje aLICator
Produkttyp LIC Cloning and Expression Kit
Promotor T7
Protein Tag Hans Tag (6x)
Kvantitet 20 reaktioner
Vektor tallrik
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • aLICator LIC Cloning and Expression Kit 3 (C-terminal His-tag)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Glycine, N,N-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymeth yl)-, disodiumsalt, dihydrate