Läs mer
Thermo Scientific™ aLICator LIC Cloning and Expression Set 2 (All-in-One/WQ)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
aLICator LIC Cloning and Expression System är designat för snabb och effektiv ligeringsoberoende kloning och tät reglering av genuttryck i E. coli . PLATE-bakteriella expressionsvektorerna är designade för höga nivåer av målproteinexpression i samverkan med minimal bakgrundsexpression (oinducerad), vilket tillåter expression av proteiner som är toxiska för E. coli- celler. För att effektivisera och underlätta processen att infoga kloning i expressionsvektorn, aLICator Systemet använder riktad LIC-kloningsteknik, en snabb procedur som ger hög kloningseffektivitet.
Det hårt reglerade uttrycket och snabba, effektiva riktade kloningen gör att aLICator LIC Cloning and Expression System det bästa valet för rutinmässig och toxisk genkloning och uttryck i E. coli .
Höjdpunkter
- Högeffektiv LIC-kloning
- Stram kontroll av genuttryck
- Uttryck med hög avkastning
- Mångsidigt -taggat eller olagrat proteinuttryck med alternativ för att ta bort taggar
Specifikationer
Specifikationer
| Antibiotikaresistens bakterie | Ampicillin (AmpR) |
| Kloningsmetod | LIC Kloning |
| Provtyp | PCR-produkter |
| För användning med (applikation) | PCR-kloning |
| Antal reaktioner | 30 reaktioner |
| Produktlinje | aLICator |
| Produkttyp | Kloning och uttrycksuppsättning |
| Promotor | T7 |
| Protein Tag | Hans Tag (6x) |
| Kvantitet | 30 reaktioner |
| Visa mer |