Läs mer
Invitrogen™ Alignflow™ Flow Cytometri Alignment Beads for Blue Lasers, 6.0μ m
Produktkod. 15373966
Change view
Kvantitet:
3 ml
Förpackningsstorlek:
3ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15373966 3 ml 3ml
1 options
Produktkod. 15373966 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A16503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4930.00 SEK
    3697.65 SEK / 3ml
    Save 1232.35 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
I lager
Alignflow™ Flow Cytometri Alignment Beads for Blue Lasers, 6.0μ m
Molecular Probes™ AlignFlow™ flödescytometrijusteringspärlor är pålitliga referenser för inriktning, fokusering och kalibrering av flödescytometrar. De 6,0 μm Alignflow™ Flödescytometrijusteringspärlor för blå lasrar är mikrosfärer infunderade med fluorescerande färgämnen som är exciterbara vid 488 nm med emission inom området 515 660 –nm.
Visa information för alla flödescytometrikalibrering och storleksreferenspärlor.
AlignFlow™ pärlor ger:
  • Enhetlighet —mycket låg FSC CV och intensitet CV
  • Konsistens i produktionen, skapar idealiska referensstandarder
  • Förtroende genom pålitlig, optimal instrumentprestanda
  • Kompatibilitetsanvändning —med vilket instrument som helst
    De AlignFlow™ pärlor är mycket enhetliga med avseende på storlek och fluorescensintensitet, vilket resulterar i låga FSC CV och intensitet CV . Pärlorna approximerar storleken, emissionsvåglängden och intensiteten för många biologiska prover och tillåter kalibrering av flödescytometerns ’laserkälla, optik och strömflöde utan att slösa värdefullt och känsligt experimentmaterial.
    Pärlmärkning
    Som med alla våra standardmikrosfärer för flödescytometri, AlignFlow™ pärlor är färgade invändigt snarare än på ytan. Färgämnena är därför isolerade från miljöinteraktioner som kan orsaka variabel fluorescenseffekt, vilket resulterar i utmärkt signalstabilitet. Dessa fluorescerande polystyrenmikrosfärer levereras som suspensioner förpackade i droppflaskor för bekväm dispensering och finns i tre färger (UV, blå, röd) och två storlekar (2,5 m, 6,0 m) μför μatt matcha din laser.
    Anmärkningar:
    De AlignFlow™ flödescytometrireferenspärlor tillhandahålls i uppdaterad förpackning som inkluderar en snabbreferensetikett som ger dig nyckelinformation för produktanvändning till hands.
    Dessa pärlor ersätter tidigare AlignFlow™ flödescytometrireferenspärlor. Denna speciella produkt ersätter AlignFlow™ Plus Flow Cytometri Alignment Beads, 6,0 μm, för 488-excitering (A7303).
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Diameter (metrisk) 6μ m
    Innehåll och lagring Innehåller 2 flaskor av Alignflow™ pärlor (1,5 ml per flaska). Förvara vid 2 –8 °C.
    Formatera Suspension
    För användning med (utrustning) Flödescytometer
    Kvantitet 3 ml
    Detektionsmetod fluorescens
    Fläckskonfiguration Kärna
    Frakt skick Rumstemperatur
    Produktlinje AlignFlow
    Produkttyp Justeringspärlor