Läs mer
Invitrogen™ Alignflow™ Flödescytometrijusteringspärlor för UV-lasrar, 6.0μ m
Beskrivning
Molecular Probes™ AlignFlow™ flödescytometrijusteringspärlor är pålitliga referenser för inriktning, fokusering och kalibrering av flödescytometrar. De 6,0 μm AlignFlow™ Flödescytometrijusteringspärlor för UV-lasrar är mikrosfärer som är infunderade med fluorescerande färgämnen som är optimalt –exciterbara mellan 350 370 nm med emission i intervallet 400 470 –nm, men som också kan exciteras av en violett laser.
Visa information för alla flödescytometrikalibrering och storleksreferenspärlor.
AlignFlow™ pärlor ger:
Enhetlighet —mycket låg FSC CV och intensitet CV
Konsistens i produktionen, skapar idealiska referensstandarder
Förtroende genom pålitlig, optimal instrumentprestanda
Kompatibilitetsanvändning —med vilket instrument som helst
De AlignFlow™ pärlor är mycket enhetliga med avseende på storlek och fluorescensintensitet, vilket resulterar i låga FSC CV och intensitet CV . Pärlorna approximerar storleken, emissionsvåglängden och intensiteten för många biologiska prover och tillåter kalibrering av flödescytometerns ’laserkälla, optik och strömflöde utan att slösa värdefullt och känsligt experimentmaterial.
Pärlmärkning
Som med alla våra standardmikrosfärer för flödescytometri, AlignFlow™ pärlor är färgade invändigt snarare än på ytan. Färgämnena är därför isolerade från miljöinteraktioner som kan orsaka variabel fluorescenseffekt, vilket resulterar i utmärkt signalstabilitet. Dessa fluorescerande polystyrenmikrosfärer levereras som suspensioner förpackade i droppflaskor för bekväm dispensering och finns i tre färger (UV, blå, röd) och två storlekar (2,5 m, 6,0 m) μför μatt matcha din laser.
Anmärkningar:
De AlignFlow™ flödescytometrireferenspärlor tillhandahålls i uppdaterad förpackning som inkluderar en snabbreferensetikett som ger dig nyckelinformation för produktanvändning till hands.
Dessa pärlor ersätter tidigare AlignFlow™ flödescytometrireferenspärlor. Denna speciella produkt ersätter AlignFlow™ Plus Flow Cytometri Alignment Beads, 6,0 μm, för UV-excitation (A7305).
Visa information för alla flödescytometrikalibrering och storleksreferenspärlor.
AlignFlow™ pärlor ger:
De AlignFlow™ pärlor är mycket enhetliga med avseende på storlek och fluorescensintensitet, vilket resulterar i låga FSC CV och intensitet CV . Pärlorna approximerar storleken, emissionsvåglängden och intensiteten för många biologiska prover och tillåter kalibrering av flödescytometerns ’laserkälla, optik och strömflöde utan att slösa värdefullt och känsligt experimentmaterial.
Pärlmärkning
Som med alla våra standardmikrosfärer för flödescytometri, AlignFlow™ pärlor är färgade invändigt snarare än på ytan. Färgämnena är därför isolerade från miljöinteraktioner som kan orsaka variabel fluorescenseffekt, vilket resulterar i utmärkt signalstabilitet. Dessa fluorescerande polystyrenmikrosfärer levereras som suspensioner förpackade i droppflaskor för bekväm dispensering och finns i tre färger (UV, blå, röd) och två storlekar (2,5 m, 6,0 m) μför μatt matcha din laser.
Anmärkningar:
De AlignFlow™ flödescytometrireferenspärlor tillhandahålls i uppdaterad förpackning som inkluderar en snabbreferensetikett som ger dig nyckelinformation för produktanvändning till hands.
Dessa pärlor ersätter tidigare AlignFlow™ flödescytometrireferenspärlor. Denna speciella produkt ersätter AlignFlow™ Plus Flow Cytometri Alignment Beads, 6,0 μm, för UV-excitation (A7305).
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 6μ m |
| Innehåll och lagring | Innehåller 2 flaskor av Alignflow™ pärlor (1,5 ml per flaska). Förvara vid 2 –8 °C. |
| Emission | UV |
| Formatera | Suspension |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer |
| Kvantitet | 3 ml |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Fläckskonfiguration | Kärna |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | AlignFlow |
| Visa mer |