Läs mer
Alimemazine hemitartrate, MedChemExpress
Beskrivning
Alimemazine hemitartrate is a phenothiazine derivative that is generally used as an antipruritic agent and also a hemagglutinin (HA)-receptor antagonist.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alimemazine hemitartrate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 4330-99-8 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H22N2S.1/2C4H6O6 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Trimeprazine hemitartrate |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (267.74 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 30 mg/mL (80.32 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Visa mer |