Läs mer
Alifatisk kolvätestandard 986 1000 μg/ml i hexan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30315291
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30315291 1 ml
1 options
Produktkod. 30315291 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09000986HE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Eicosane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexatriacontane∣n-Nonadecane∣n-Nonane∣n-Octadecane∣n-Tetradecane∣Octacosane∣Tetracosane∣Triacontane
CAS 124-18-5, 629-97-0, 112-40-3, 112-95-8, 630-01-3, 544-76-3
Analyt- eller komponentnamn n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Eicosane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexatriacontane∣n-Nonadecane∣n-Nonane∣n-Octadecane∣n-Tetradecane∣Octacosane∣Tetracosane∣Triacontane
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Hexan
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) n-Decane 1000 μg/mL∣n-Docosane 1000 μg/mL∣n-Dodecane 1000 μg/mL∣n-Eicosane 1000 μg/mL∣n-Hexacosane 1000 μg/mL∣n-Hexadecane 1000 μg/mL∣n-Hexatriacontane 1000 μg/mL∣n-Nonadecane 1000 μg/mL∣n-Nonane 1000 μg/mL∣n-Octadecane 1000 μg/mL∣n-Tetradecane 1000 μg/mL∣Octacosane 1000 μg/mL∣Tetracosane 1000 μg/mL∣Triacontane 1000 μg/mL