Läs mer
Aliquat™ 336, average MW 442, Thermo Scientific™
Produktkod. 10532601 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10532601 250 mL Glass bottle 250ml
10398470 1 L Glass bottle 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10532601 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 194972500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Phase transfer catalyst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63393-96-4
Molekylformel C25H54ClN
Molekylvikt (g/mol) 404.16
MDL-nummer MFCD00011862
InChI-nyckel XKBGEWXEAPTVCK-UHFFFAOYSA-M
Synonym methyltrioctylammonium chloride, aliquat 336, trioctylmethylammonium chloride, methyl trioctyl ammonium chloride, tomac, tricaprylmethylammonium chloride, capriquat, methyltricaprylylammonium chloride, tricaprylylmethylammonium chloride, trioctyl methyl ammonium chloride
PubChem CID 21218
ChEBI CHEBI:75286
IUPAC-namn methyltrioctylazanium chloride
LEDER [Cl-].CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aliquat™ 336
Namnnotering Average M.W. 442
Färg Amber
Densitet 0.8800g/mL
Flampunkt 132°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glass bottle
Brytningsindex 1.4655 to 1.4715
Kvantitet 250 mL
Fieser 05,460; 06,404; 07,380; 13,192
Formel vikt 442
Procent renhet 88.2 to 90.6%, 112.0 to 115.0 (quaternary value)
Fysisk form Viscous Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Aliquat|TS 336
Mention d'avertissement
  • Fara
Catégorie de danger
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Mention de danger
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Conseils de prudence
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.