Läs mer
Aliquat 336, TRC
Produktkod. 30323353
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30323353 10 g
1 options
Produktkod. 30323353 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA53595010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aliquat 336
CAS 63393-96-4
Molekylformel (R3NCH3)Cl
Kvantitet 10 g
Synonym 336S, A 1, A 1 (Phase Transfer Catalyst), Adogen 464, Aliquat 336S, Aliquat 7402, Aliquat N 263, Disperstat A, Disperstat W, N 263, Tri-C8-10-alkylmethylammonium Chlorides, Tricaprylylmethylammonium Chloride, Methyltrialkylammonium Chloride