Läs mer
Aliquat 336, TRC
Produktkod. 30326448
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30326448 25 g
1 options
Produktkod. 30326448 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA53595025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aliquat 336
CAS 63393-96-4
Molekylformel (R3NCH3)Cl
Kvantitet 25 g
Synonym 336S, A 1, A 1 (Phase Transfer Catalyst), Adogen 464, Aliquat 336S, Aliquat 7402, Aliquat N 263, Disperstat A, Disperstat W, N 263, Tri-C8-10-alkylmethylammonium Chlorides, Tricaprylylmethylammonium Chloride, Methyltrialkylammonium Chloride