Läs mer
Aliquat∣r 336 TG
Produktkod. p-3208313
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
Produktkod. 11433477
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17247.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 63393-96-4 | C25H54ClN | 404.16 g/mol
Aliquat 336 används i stor utsträckning som en fasöverföringskatalysator för katalytisk oxidation av cyklohexen till 1,6-hexandisyra. Det är involverat i den totala syntesen av Manzamine A. Det fungerar som ett antistatiskt medel för textiltyger och mattor. Den finner tillämpning i avloppsvattenrening för att kontrollera skumbildning. Den har en stor tillämpning som metallextraktionsreagens för kadmium, zink, järn och sällsynta jordartsmetaller. Den används som en effektiv katalysator för framställning av metylfenyleter från natriumfenolat med för metylbromid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
Aliquat 336 används i stor utsträckning som en fasöverföringskatalysator för katalytisk oxidation av cyklohexen till 1,6-hexandisyra. Det är involverat i den totala syntesen av Manzamine A. Det fungerar som ett antistatiskt medel för textiltyger och mattor. Den finner tillämpning i avloppsvattenrening för att kontrollera skumbildning. Den har en stor tillämpning som metallextraktionsreagens för kadmium, zink, järn och sällsynta jordartsmetaller. Den används som en effektiv katalysator för framställning av metylfenyleter från natriumfenolat med för metylbromid.
Löslighet
Blandbar med bensen och kloroform.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63393-96-4
Molekylformel C25H54ClN
MDL-nummer MFCD00011862
InChI-nyckel XKBGEWXEAPTVCK-UHFFFAOYSA-M
Synonym methyltrioctylammonium chloride, aliquat 336, trioctylmethylammonium chloride, methyl trioctyl ammonium chloride, tomac, tricaprylmethylammonium chloride, capriquat, methyltricaprylylammonium chloride, tricaprylylmethylammonium chloride, trioctyl methyl ammonium chloride
PubChem CID 21218
ChEBI CHEBI:75286
IUPAC-namn metyl(trioktyl)azanium;klorid
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aliquat 336
Densitet 0.88
Kokpunkt >240°C
Flampunkt 132°C (269°F)
Brytningsindex 1.4465
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2810
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Miscible with benzene and chloroform.
LEDER CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC.[Cl-]
Molekylvikt (g/mol) 404.164
Formel vikt 404.17
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aliquat 336 TG
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Quaternary ammoniumcompounds, tri-C8- 10-alkylmethyl, chlorides, 1-Octanol, 1-Decanol, Amines, tri-
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.