Läs mer
Aliskiren, MedChemExpress
Descripción
Aliskiren is an orally active, highly potent and selective renin inhibitor, with IC50 of 1.5 nM. Aliskiren can be used for the research of hypertension, cardiovascular diseases and cancer cachexia.
Especificaciones
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | Aliskiren |
| CAS | 173334-57-1 |
| Färg | Colorless |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H53N3O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | CGP 60536 CGP60536B SPP 100 |
| Löslighetsinformation | Ethanol : 100 mg/mL (181.24 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (181.24 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | COCCCOC1=CC(C[C@@H](C[C@@H]([C@H](C[C@H](C(NCC(C)(C(N)=O)C)=O)C(C)C)O)N)C(C)C)=CC=C1OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 551.76 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?