Läs mer
Alismoxide, MedChemExpress
Produktkod. 16458978
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16458978 10 mg
1 options
Produktkod. 16458978 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0426
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Alismoxide is a natural product.
Alismoxide is a natural product.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alismoxide
CAS 87701-68-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H26O2
Kvantitet 10 mg
Synonym (+)-Alismoxide
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (130.05 mM)
LEDER O[C@@]1(C)CC[C@@]2([H])[C@@](O)(C)CCC(C(C)C)=C[C@]12[H]
Molekylvikt (g/mol) 238.37
Formel vikt 238.37
Procent renhet 96.01%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder