Läs mer
Alisol A, MedChemExpress
Beskrivning
Alisol A is a natural product.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alisol A |
| CAS | 19885-10-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H50O5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Alisol-A |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (203.78 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C[C@]([C@@]1(C2=C([C@H](C)C[C@H](O)[C@@H](O)C(C)(O)C)CC1)C)(CC[C@@]3([H])C4(C)C)[C@]([C@H](C2)O)([H])[C@]3(CCC4=O)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 490.72 |
| Visa mer |