Läs mer
Alisol B 23-acetate, MedChemExpress
Beskrivning
Alisol B 23-acetate (23-Acetylalismol B), a natural triterpenoid, produces protective effects against EE-induced cholestasis, due to FXR-mediated gene regulation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alisol B 23-acetate |
| CAS | 26575-95-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C32H50O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 23-Acetylalismol B 23-O-Acetylalisol B Alisol B monoacetate |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (97.14 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C[C@]([C@@]1(C2=C([C@H](C)C[C@@H]([C@]3([H])C(C)(C)O3)OC(C)=O)CC1)C)(CC[C@@]4([H])C5(C)C)[C@]([C@H](C2)O)([H])[C@]4(CCC5=O)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 514.74 |
| Visa mer |