Läs mer
Alisol F, MedChemExpress
Beskrivning
Alisol F is a triterpene isolated from Alisma orientalis, has immunosuppressive and anti-virus functions. Alisol F exhibits inhibitory activity in vitro on hepatitis B virus (HBV) surface antigen (HBsAg) secretion of the HepG2.2.15 cell line with an IC50 of 0.6 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alisol F |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 155521-45-2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H48O5 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (204.62 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C[C@]1(C(C[C@@H]2O)=C([C@@H]3C)[C@](O[C@@]([C@@H](O)C(C)(O)C)([H])C3)([H])C1)[C@]([C@]2([H])[C@]4(CCC5=O)C)(CC[C@@]4([H])C5(C)C)C |
| Visa mer |