Läs mer
Alisol G, MedChemExpress
Produktkod. 16411548
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16411548 5 mg
1 options
Produktkod. 16411548 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0855
MedChemExpress Alisol G is a natural product extracted from Rhizoma Alismatis.
Alisol G is a natural product extracted from Rhizoma Alismatis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alisol G
CAS 155521-46-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H48O4
Kvantitet 5 mg
Synonym Alisol-G 25-Anhydroalisol A
LEDER C[C@]([C@@]1(C2=C([C@H](C)C[C@H](O)[C@@H](O)C(C)=C)CC1)C)(CC[C@@]3([H])C4(C)C)[C@]([C@H](C2)O)([H])[C@]3(CCC4=O)C
Molekylvikt (g/mol) 472.7
Formel vikt 472.7
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid