missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Alisporivir intermediate-1

Produktkod. 16412088
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16412088 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16412088 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP1358

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Alisporivir intermediate-1 is an intermediate in the synthesis of Alisporivir. Alisporivir is used for the treatment of inflammatory and viral diseases.

Specifikationer

CAS 882506-05-0
Innehåll och lagring Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvikt (g/mol) 1461.91 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 5 mg
Frakt skick Room temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.