Läs mer
MedChemExpress Alisporivir
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.04% |
| CAS | 254435-95-5 |
| Innehåll och lagring | Stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Molekylvikt (g/mol) | 1216.64 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : ≥ 100 mg/mL (82.19 mM) |
| Synonym | Debio-025∣ DEB-025 |