Läs mer
Alizapride hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Alizapride is a potent antiemetic, acting as a dopamine receptor antagonist. Alizapride also used in human digestive disorders.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alizapride hydrochloride |
| CAS | 59338-87-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H22ClN5O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (284.23 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (94.73 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=C(OC)C=C(NN=N2)C2=C1)NCC3N(CC=C)CCC3.Cl[H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 351.83 |
| Formel vikt | 351.83 |
| Visa mer |