Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alizarin-3-Methyliminodiacetic Acid |
| Smältpunkt | 185 °C |
| Färg | Gult |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 2190028 |
| Formel vikt | 385,32 g/mol |
| Procent renhet | 85% |