Läs mer
Alizarin, 94 %
Beskrivning
Alizarin har en stor applikation vid tillverkningen av de galna sjöpigmenten som vanligtvis kallas Rose Madder och Alizarin crimson. Det är involverat i studier av bentillväxt, osteoporos, benmärg och kalciumavlagringar i kärlsystemet. Det används också som en fläck i kalcit och aragonit för att identifiera kalciumkarbonat, och ledvätska för att analysera grundläggande kalciumfosfatkristaller. Den används i kolorimetriska mätningar för kvantifiering av aminextraktion med modellmatsimulanter från epoxipolymer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Alizarin har en stor applikation vid tillverkningen av mallarsjöpigmenten som vanligtvis kallas Rose madder och Alizarin crimson. Det är involverat i studier av bentillväxt, osteoporos, benmärg och kalciumavlagringar i kärlsystemet. Det används också som en fläck i kalcit och aragonit för att identifiera kalciumkarbonat, och ledvätska för att analysera grundläggande kalciumfosfatkristaller. Den används i kolorimetriska mätningar för kvantifiering av aminextraktion med modellmatsimulanter från epoxipolymer.
Löslighet
Löslig i hexan och kloroform. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med alkalier och oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alizarin |
| Smältpunkt | 286 °C till 290 °C |
| Kokpunkt | ∼430 °C (sublimering) |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 1914037 |
| Merck Index | 14,251 |
| Löslighetsinformation | Löslig i hexan och kloroform. Lätt löslig i vatten. |
| Formel vikt | 240.21 |
| Procent renhet | 94% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.