Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Alizarin Complexone Dihydrate, Indikator Grade
Produktkod. 10704281 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10704281 1 g 1g
10317810 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10704281 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 155830010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 455303-00-1 | C19H19NO10 | 421.36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 455303-00-1
Molekylformel C19H19NO10
Molekylvikt (g/mol) 421.36
MDL-nummer MFCD00149067
InChI-nyckel LLNGUADXYFYGGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym (3, 4-Dihydroxy-2-anthraquinonyl)methyliminodiacetic acid dihydrate, Alizarin fluorine blue
PubChem CID 23624113
LEDER O.O.OC(=O)CN(CC(O)=O)CC1=CC2=C(C(O)=C1O)C(=O)C1=C(C=CC=C1)C2=O
Specifikationer
Abs. 0.42 min. (lambda max, after 1 hr.) (2mL of a 0.2% soln. in 0.02M NaOH + 5mL acetate buffer (pH 5.1) diluted with H2O to 100mL), (1cm cell vs. water)
Kemiskt namn eller material Alizarin Complexone dihydrate
Smältpunkt 180.0°C to 185.0°C
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble (0.2g/L). Other solubilities: soluble in aqueous alkali, insoluble in alcohol and ether
Infrarött spektrum Authentic
IUPAC-namn 2-[karboximetyl-[(3,4-dihydroxi-9,10-dioxoantracen-2-yl)metyl]amino]ättiksyra;dihydrat
Lambda Max 425 to 430nm
Formel vikt 421.35
Procent renhet 97 to 103% (on dry substance)
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Färg Brun till gul
Kvantitet 1 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.