Läs mer
Alizarin Complexone, may cont. up to 10% water
Produktkod. 11472698
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11472698 1 g 1g
11482698 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11472698 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16699.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3952-78-1 | C19H15NO8 | 385.328 g/mol
Alizarin är den huvudsakliga ingrediensen för tillverkning av de galna sjöpigmenten kända för målare som Rose Madder och Alizarin crimson. En anmärkningsvärd användning av alizarin i modern tid är som ett färgningsmedel i biologisk forskning eftersom det färgar fritt kalcium och vissa kalciumföreningar en röd eller ljuslila färg. Alizarin Red används i en biokemisk analys för att bestämma, kvantitativt genom kolorimetri, förekomsten av kalkavlagring av celler av osteogen härstamning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Alizarin är huvudingrediensen för tillverkning av de galna sjöpigmenten kända för målare som Rose Madder och Alizarin crimson. En anmärkningsvärd användning av alizarin i modern tid är som ett färgningsmedel i biologisk forskning eftersom det färgar fritt kalcium och vissa kalciumföreningar en röd eller ljuslila färg. Alizarin Red används i en biokemisk analys för att bestämma, kvantitativt genom kolorimetri, förekomsten av kalkavlagring av celler av osteogen härstamning.
Löslighet Lösligt
i
vatten
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3952-78-1
Molekylformel C19H15NO8
Molekylvikt (g/mol) 385.328
MDL-nummer MFCD00001202
InChI-nyckel PWIGYBONXWGOQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym Alizarin Fluorine Blue; Alizarin-3-methyliminodiacetic acid
PubChem CID 65132
ChEBI CHEBI:53088
IUPAC-namn 2-[karboximetyl-[(3,4-dihydroxi-9,10-dioxoantracen-2-yl)metyl]amino]ättiksyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alizarin Complexone
Smältpunkt 180°C to 182°C
Anteckningar om analysprocent får forts. upp till 10 % vatten
Beilstein 2190028
Löslighetsinformation Soluble in water
Formel vikt 385.33
Kvantitet 1 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.