Läs mer
Alizarin Complexone, kan fortsätta med upp till 10 % vatten
Beskrivning
Alizarin är den huvudsakliga ingrediensen för tillverkning av de galna sjöpigmenten kända för målare som Rose Madder och Alizarin crimson. En anmärkningsvärd användning av alizarin i modern tid är som ett färgningsmedel i biologisk forskning eftersom det färgar fritt kalcium och vissa kalciumföreningar en röd eller ljuslila färg. Alizarin Red används i en biokemisk analys för att bestämma, kvantitativt genom kolorimetri, förekomsten av kalkavlagring av celler av osteogen härstamning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Alizarin är huvudingrediensen för tillverkning av de galna sjöpigmenten kända för målare som Rose Madder och Alizarin crimson. En anmärkningsvärd användning av alizarin i modern tid är som ett färgningsmedel i biologisk forskning eftersom det färgar fritt kalcium och vissa kalciumföreningar en röd eller ljuslila färg. Alizarin Red används i en biokemisk analys för att bestämma, kvantitativt genom kolorimetri, förekomsten av kalkavlagring av celler av osteogen härstamning.
Löslighet Lösligt
i
vatten
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alizarin Complexone |
| Smältpunkt | 180 °C till 182 °C |
| Anteckningar om analysprocent | får forts. upp till 10 % vatten |
| Beilstein | 2190028 |
| Löslighetsinformation | Lösligt i vatten |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 385.33 |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.