Specifications
| Kemiskt namn eller material | Alizarin complexone |
| CAS | 3952-78-1 |
| Molekylformel | C19H15NO8 |
| MDL-nummer | MFCD00001202 |
| Synonym | Alizarin-3-methylamine-N, N-diacetic acid |
| Färg | Brun |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI-nyckel | PWIGYBONXWGOQE-UHFFFAOYSA-N |
| Fysisk form | Fint pulver |
| LEDER | C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O |
| Show More |