Läs mer
Alizarin, Pure, C.I.58000, Indicator Grade, Fisher Chemical
Produktkod. 10020000 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10020000 10 g 10g
1 options
Produktkod. 10020000 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/1460/45
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 287°C
Kokpunkt 430°C
CAS 72-48-0
Molekylformel C14H8O4
MDL-nummer 1201
Formel vikt 240.21g/mol
Förpackning Glass Jar
Färg Amber
Kvantitet 10 g
Fysisk form Powder
compliance-icons
Product Identifier
  • Alizarin
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.