Läs mer
Alizarin Red S Mono Sodiumsalt (C.I. 58005), Supelco™
Beskrivning
for analysis and indicator
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 130-22-3 |
| MDL-nummer | MFCD00013049 |
| Synonym | Alizarin red S mono sodiumsalt (C.I. 58005), Alizarin red S mono sodiumsalt (C.I. 58005) |
| Kvantitet | 100 g |
| Molekylvikt (g/mol) | 342.26 |
| Kvalitet | Research |