Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Alizarin Red S, ren, certifierad
Produktkod. 10381101 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10381101 25 g 25g
15234724 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10381101 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 400480250
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 130-22-3 | C14H7NaO7S | 342,253 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 130-22-3
Molekylformel C14H7NaO7S
Molekylvikt (g/mol) 342.253
MDL-nummer MFCD00013049
InChI-nyckel HFVAFDPGUJEFBQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 9,10-Dihydro-3,4-dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenesulfonic acid, sodium salt, 9, 10-Dihydro-3, 4-dihydroxy-9, Mordant Red 3, Sodium alizarinesulfonate
PubChem CID 3955344
ChEBI CHEBI:87358
IUPAC-namn natrium;3,4-dihydroxi-9,10-dioxoantracen-2-sulfonat
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alizarin Red S
Absorptionsförhållande 0,97 till 1,07 (för det första maximumet) (P-15/P+15)
Infrarött spektrum Autentisk
Lambda Max 554 till 558 nm 590 till 599 nm
Förpackning Glasflaska
Visuell övergångsintervall från pH 3,5 (gul) till pH 6,5 (rosa) och från pH 9,4 (orangebrunt) till pH 12,0 (violett)
Färg Rött
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: måttligt löslig. Andra lösligheter: lösliga i etanol
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver
Formel vikt 342.26
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Alizarin Red S
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.