Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Alizarin Red S, ren, certifierad
Produktkod. p-51926 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 10381101
Brand: Thermo Scientific Chemicals 400480250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 130-22-3 | C14H7NaO7S | 342.253 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 130-22-3
Molekylformel C14H7NaO7S
Molekylvikt (g/mol) 342.253
MDL-nummer MFCD00013049
InChI-nyckel HFVAFDPGUJEFBQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 9,10-Dihydro-3,4-dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenesulfonic acid, sodium salt, 9, 10-Dihydro-3, 4-dihydroxy-9, Mordant Red 3, Sodium alizarinesulfonate
PubChem CID 3955344
ChEBI CHEBI:87358
IUPAC-namn natrium;3,4-dihydroxi-9,10-dioxoantracen-2-sulfonat
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alizarin Red S
Absorptionsförhållande 0.97 to 1.07 (for the first maximum) (P-15/P+15)
Löslighetsinformation Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Infrarött spektrum Authentic
Lambda Max 554 to 558nm 590 to 599nm
Formel vikt 342.26
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Visuell övergångsintervall from pH 3.5 (yellow) to pH 6.5 (pink) and from pH 9.4 (orange-brown) to pH 12.0 (violet)
Färg Rött
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Alizarin Red S
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.